Merck
578118
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n25/D 1.4730 (lit.)
bp
60-61 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H]1CN(CC=C)[C@H](C)CN1
InChI
1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clave InChI
VKUXNUOPPQWDMV-DTWKUNHWSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)