Merck
577731
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H3(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
37-41 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(I)c(OC)c1
InChI
1S/C8H9IO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup