Merck
576891
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(cyclohexane-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
Sinónimos:
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D10H4N2
Peso molecular:
124.25
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
composición
(cis/trans mixture)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.011 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
Clave InChI
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)