576867
2-Bromo-4-fluorophenyl acetate
97%
Sinónimos:
O-Acetyl-2-bromo-4-fluorophenol
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
95 °C/4.2 mmHg (lit.)
densidad
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1Br