Merck
576255
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-1H-quinolinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
NC1=CC(=O)c2ccccc2N1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)