576093
Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula lineal:
CHOC6H4BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
212.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=O)cc1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)