Merck
575712
Sigma-Aldrich
Strontium sulfide
≥99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
SrS
Número de CAS:
Peso molecular:
119.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.9%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: strontium
mp
>2000 °C (lit.)
cadena SMILES
S=[Sr]
InChI
1S/S.Sr
Clave InChI
XXCMBPUMZXRBTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)