575704
Tetraamminepalladium(II) tetrachloropalladate(II)
99.999%
Sinónimos:
NSC 212525
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.999%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
192 °C (dec.) (lit.)
densidad
2.489 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.N.N.[Pd++].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.4H3N.2Pd/h4*1H;4*1H3;;/q;;;;;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
SAZHJAFUUQUXRW-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
- The thermal decomposition of ammonium and ammine chloro complexes of palladium
- Bactericidal activities
- Anticaner activities
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)