Merck
575666
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
100-104 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(CCC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
NVDCWSFMCUWKAL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable