575232
Holmium(III) bromide hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: holmium
cadena SMILES
[H]O[H].Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
ZSFPAAHZCBVDRA-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.