Merck
575208
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Dilanthanum trisulfate, Lanthanum sulfate, Lanthanum sulfate (La2 (SO4)3)
About This Item
Fórmula lineal:
La2(SO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
566.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
impurezas
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2La.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clave InChI
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Ranganayaki et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 21(4), 329-332 (1981-01-01)
The effect of lanthanum sulphate on five Azotobacter strains (4A7, 10, 5A2, 5A1, and 3A3) isolated from Allahabad soil consists in a considerable increase in the nitrogen fixation, carbon consumption and in the amount of nitrogen fixed in mg per
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 50 ( Pt 6), 833-838 (1994-06-15)
The structure of NaLaIII(SO4)2.H2O consists of distorted Na-O6 octahedra, La-O9 complexes in the form of distorted tricapped trigonal prisms, and slightly irregular tetrahedral sulfate ions. All bond distances fall within normal limits. The sulfate ions manifest rigid-body behavior but this