575186
Neodymium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Nd2(SO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
432.43
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
cadena SMILES
[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)