Merck
574287
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]trimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H35ClNP
Número de CAS:
Peso molecular:
319.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
mp
223 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2