Merck
574120
Sigma-Aldrich
5-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)furfural
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
236.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
128-130 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(OC)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H9ClO3/c1-15-12-4-2-8(6-10(12)13)11-5-3-9(7-14)16-11/h2-7H,1H3
Clave InChI
ZPFXNBOOLWTXFB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)