574007
Cerium(III) carbonate hydrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Cerous carbonate hydrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.995% trace metals basis
formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
cadena SMILES
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clave InChI
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)