573906
Barium chromate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Barium chromate (BaCrO4), Barium chromate(VI), Barium yellow, Lemon Yellow (inorganic pigment)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.999% trace metals basis
formulario
powder
impurezas
≤20 ppm Trace metallic impurities
mp
210 °C (dec.) (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
Clave InChI
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)