Merck
573752
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazole-3-thione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
167.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
277-278 °C (lit.)
cadena SMILES
S=C1NN=C(N1)c2ccco2
InChI
1S/C6H5N3OS/c11-6-7-5(8-9-6)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H2,7,8,9,11)
Clave InChI
PQFBWTHPDGFZBD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable