573418
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
224-228 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NC(CC(O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
CPGFMWPQXUXQRX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable