Merck
573310
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D −75°, c = 1 in H2O
mp
82-86 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H2,6,7)/t4-/m0/s1
Clave InChI
GXHAENUAJYZNOA-BYPYZUCNSA-N
Aplicación
(S)-(−)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide can be used as a precursor for the preparation of (S)-tetrahydrofuran-2-carbonitrile (THFCN) via dehydration reaction using thionyl chloride and DMF. THFCN can be further methylated with methylmagnesium chloride (Grignard reagent) to produce (S)-1-(tetrahydrofuran-2-yl)ethenone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Improved synthetical route of (S)?-?1-?(tetrahydrofuran-?2-?yl)?ethanone
Chai H-w, et al.
Jing Xi Hua Gong Zhong Jian Ti / Fine Chemical Intermediates, 45(1), 39-41 (2015)