573027
2-Amino-4,5-bis(4-methoxyphenyl)furan-3-carbonitrile
97%
About This Item
Análisis
97%
mp
190-194 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)-c2oc(N)c(C#N)c2-c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C19H16N2O3/c1-22-14-7-3-12(4-8-14)17-16(11-20)19(21)24-18(17)13-5-9-15(23-2)10-6-13/h3-10H,21H2,1-2H3
Clave InChI
DEQCWXNKHKLPFP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable