571881
4-Chlorophenethyl isocyanate
97%
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
267-271 °C (lit.)
densidad
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
UFGOQTFPJKUOBH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)