571490
9,9-Didodecylfluorene-2,7-diboronic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
269 °C (Dec.) (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C37H60B2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38(40)41)23-25-33(35)34-26-24-32(39(42)43)30-36(34)37/h23-26,29-30,40-43H,3-22,27-28H2,1-2H3
Clave InChI
MLGWUNIPUPZNEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
- Luminescent alternating boron quinolate-fluorene copolymers
- C nanotube composites for polymer memory devices via Suzuki coupling reactions
- Fluorine-containing fluorene oligomers
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?