570508
JandaJel™-Rink amide
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetamido methyl on JandaJel™, Knorr linker on JandaJel™
About This Item
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
0.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
Información legal
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)