Merck
570494
Sigma-Aldrich
JandaJel-1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido-[1,2-a] pyrimidine
100-200 mesh, extent of labeling: 2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) on JandaJel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
2.3 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
Información legal
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable