Merck
569321
Sigma-Aldrich
(3-Methoxyphenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
65-70 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.940 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-6-11(10-12)8-9-14(2,3)4/h5-7,10H,1-4H3
Clave InChI
QTRRBVKHHBFICK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)