569275
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
97%
Sinónimos:
3-Chloro-2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
98-102 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
Clave InChI
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable