Merck
569062
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3FNCO
Número de CAS:
Peso molecular:
171.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
densidad
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(Cl)cccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
Clave InChI
SPMPFFGBFMAFOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)