Merck
569038
Sigma-Aldrich
3-Isocyanato-4-methoxybiphenyl
97%
Sinónimos:
2-Methoxy-5-phenylphenyl isocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H3(OCH3)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
83-87 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1N=C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-14-8-7-12(9-13(14)15-10-16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Clave InChI
HVVGPDSYJRMTFV-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves