Merck
568694
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole
97%
Sinónimos:
1-(4-Fluorobenzyl)-2-chlorobenzimidazole, 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10ClFN2
Número de CAS:
Peso molecular:
260.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
83-87 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Cn2c(Cl)nc3ccccc23)cc1
InChI
1S/C14H10ClFN2/c15-14-17-12-3-1-2-4-13(12)18(14)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h1-8H,9H2
Clave InChI
PGXALMVNIRPELS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable