Merck
567973
Sigma-Aldrich
5-(4-Chloro-2-nitrophenyl)furfural
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
251.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
91-95 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H6ClNO4/c12-7-1-3-9(10(5-7)13(15)16)11-4-2-8(6-14)17-11/h1-6H
Clave InChI
QUHBWTNARIJFIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)