Merck
567833
Sigma-Aldrich
1-Isocyanato-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5640 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C=Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C11H11NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h3,5,7H,1-2,4,6H2
Clave InChI
CGGOJVMAVIDVMK-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup