Merck
567817
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2C6H3NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
231.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
Clave InChI
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)