567442
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Sinónimos:
2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
Formulario
solid
mp
144-148 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
- Monoarylation of dibromoarenes catalyzed by palladium-phosphine in the presence of potassium carbonate
- Preparation of homoleptic diarylmercurials
- Suzuki-Miyaura coupling
Nota de preparación
Dissolve each tablet in 1000 ml H₂O.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)