Merck
566977
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
158.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
38-43 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1sccc1O
InChI
1S/C6H6O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h2-3,7H,1H3
Clave InChI
SEMVRXMFCHXUMD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup