566632
Poly(3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic dianhydride-alt-3,6-diaminoacridine hemisulfate)
About This Item
formulario
solid
mp
>400 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
methanol: insoluble
λmáx.
266 nm
fluorescencia
λex 260 nm; λem 508 nm in DMSO
Características y beneficios
Fluorescent dye-containing polyimide with good solubility characteristics.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable