Merck
566373
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3F2C(O)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
161-165 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
Clave InChI
KTXFXDMDYZIXSJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)