Merck
566330
Sigma-Aldrich
9,9-Dihexylfluorene-2,7-diboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3B(OH)2C(CH2CH2CH2CH2CH2CH3)2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
422.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥95%
formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C25H36B2O4/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26(28)29)11-13-21(23)22-14-12-20(27(30)31)18-24(22)25/h11-14,17-18,28-31H,3-10,15-16H2,1-2H3
Clave InChI
QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed hydroarylation
  • Molecular bridging of silicon nanogaps
  • Preparation of boronate ester coordinated polymer and macrocycle for sensing and storing of benzene
  • Synthesis of light-emitting carbazole-based copolymers bearing cyano-substituted arylenevinylene chromophore
  • Rhodium-catalyzed arylation
Otras notas
May contain varying amounts of anhydrides
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)