Merck
566233
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(7-(4-trifluoromethyl)coumarin acrylamide)]
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
composición
4-(trifluoromethyl)coumarin-N-acrylamide, ~25 mol %
solubilidad
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescencia
λex 331 nm; λem 418 nm in chloroform
Aplicación
Fluorescent polymer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)