566195
Bis(indenyl)dimethylhafnium(IV)
98%
About This Item
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp
107-109 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Hf]C.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2CH3.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H3;
Clave InChI
IYUVALOIOMNMEO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable