Merck
566152
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorophenyl)((trifluoromethanesulfonyl)oxy)borane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6F5)2BOSO2CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
493.99
Código UNSPSC:
12352103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)