566136
Dimethylbis(pentafluorophenyl)tin
Sinónimos:
Bis(pentafluorophenyl)dimethylstannane, Bis(pentafluorophenyl)dimethyltin, Dimethylbis(pentafluorophenyl)stannane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6F5)2Sn(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
482.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
índice de refracción
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
259-260 °C (lit.)
densidad
1.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicación
Mild reagent for the selective metathesis of B-Cl to B-C6F5 with little or no competing alkyl exchange.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)