Merck
565652
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Sinónimos:
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
191-196 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Tandem palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling and cyclization reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)