Merck
565636
Sigma-Aldrich
Sudan 408
Dye content ~95 %
Sinónimos:
1-(2-Methyl-4-o-tolylazo-phenylazo)-2-n-hexyloxy-naphthalene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H32N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
464.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, ~95%
mp
55.6-58.2 °C (lit.)
λmáx.
205 nm in ethanol
cadena SMILES
CCCCCCOc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)