Merck
565407
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitroanisole
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(NO2)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
232.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
104-106 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
JMUDXQVNBZCQRF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)