Merck
565121
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bisacrylamide
97%
Sinónimos:
3,8-Bisacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bisacryloyl ethidium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H24BrN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
502.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
mp
248-252 °C (lit.)
λmáx.
304 nm
418 nm (2nd)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C=C)cc14
InChI
1S/C27H23N3O2.BrH/c1-4-25(31)28-19-12-14-21-22-15-13-20(29-26(32)5-2)17-24(22)30(6-3)27(23(21)16-19)18-10-8-7-9-11-18;/h4-5,7-17H,1-2,6H2,3H3,(H,28,31);1H
Clave InChI
VVSGFSHAUFPBFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Fluorescent monomer
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alessandro Alcinesio et al.
Nature communications, 11(1), 2105-2105 (2020-05-02)
3D-printing networks of droplets connected by interface bilayers are a powerful platform to build synthetic tissues in which functionality relies on precisely ordered structures. However, the structural precision and consistency in assembling these structures is currently limited, which restricts intricate