564109
(Aminomethyl)polystyrene
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Sinónimos:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Productos recomendados
formulario
macroporous
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Extensión del etiquetado
1.5-3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
70-90 mesh
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable