Merck
564079
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H3C(CH2)3OC6H3(F)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
91-96 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C10H14BFO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
Clave InChI
JVHCUZXLXOUYHX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)