564036
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-4-methyloxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
206-211 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Contains varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant for:
- Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
- Regioselective Suzuki coupling
- Ruthenium-catalyzed arylation reactions
- Synthesis of amino-trimethoxyphenyl-aryl thiazoles as microtubule inhibitors and potential antitumors
- Rhodium catalyzed cyanation
- Petasis reaction
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?