Merck
563552
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4CF3SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
180-184 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
Clave InChI
AFFPZJFLSDVZBV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable