Merck
563420
Sigma-Aldrich
(4-Methoxyphenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
96 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-11(6-8-12)9-10-14(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
GODVAYLZXZQBFP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)